Läs mer
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948519
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948519 100 mg 100mg
30930200 1 g 1g
30937913 5 g 5g
30929653 10 g 10g
30937393 25 g 25g
30946486 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30948519 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13707100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
CAS 23351-05-5
Molekylformel C11H9NO
MDL-nummer MFCD03822126
Kvantitet 100 mg
LEDER O=CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 171.20
Procent renhet 97%