Läs mer
4-(lH-pyrrol-1-yl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10669515
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10669515 25 g 25g
10481673 1 g 1g
10072494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10669515 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC25516EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23351-07-7
Molekylformel C11H8N2
Molekylvikt (g/mol) 168.20
MDL-nummer MFCD00085164
InChI-nyckel OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole
PubChem CID 272424
LEDER N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 4-pyrrol-1-ylbensonitril
Formel vikt 168.2
Procent renhet 97%