Läs mer
[4-(lH-pyrrol-1-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652253
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10652253 1 g 1g
10131312 250 mg 250mg
10534984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10652253 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC25509DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 143426-51-1
Molekylformel C11H11NO
Molekylvikt (g/mol) 173.215
MDL-nummer MFCD03659708
InChI-nyckel LQQQPLUFBVYLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 1-4-hydroxymethylphenyl pyrrole, 4-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 4-pyrrol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 4-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11303, 4-pyrrol-1-ylphenyl methanol
PubChem CID 599478
IUPAC-namn (4-pyrrol-1-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.21
Procent renhet 97%