Läs mer
4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15463567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463567 250 mg 250mg
11401530 1 g 1g
11411530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26938.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34114-12-0
Molekylformel C8H6N4O2
Molekylvikt (g/mol) 190.162
MDL-nummer MFCD06345720
InChI-nyckel GEKBULKUEADYRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzoic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4 1h-tetrazd-5-yl benzoicacid, acmc-1bn9p, 5-4-carboxyphenyl tetrazole
PubChem CID 323168
IUPAC-namn 4-(2H-tetrazol-5-yl)benzoic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.16
Procent renhet 97%