Läs mer
4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11411490
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11411490
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26918.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 51517-88-5
Molekylformel C7H6N4O
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD05662709
InChI-nyckel GDDQLGTXWIFSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-4-hydroxyphenyl tetrazole, 5-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, phenol, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-2h-tetrazol-5-yl phenol, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenol, qoymnywfhzfxhr-uhfffaoysa-n, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 4-1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
PubChem CID 5413297
LEDER O=C1C=CC(C=C1)=C1NNN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Smältpunkt ∽240°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4-(1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
Formel vikt 162.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.