Läs mer
4-[(1R)-1-Hydroxy-2-[[4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]butyl]amino]ethyl]-1,2-benzenediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((1R)-1-Hydroxy-2-((4-(4-(phenylmethoxy)phenyl)butyl)amino)ethyl)-1,2-benzenediol |
| CAS | 195716-50-8 |
| Molekylformel | C25H29NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (R)-4-(2-((4-(4-(Benzyloxy)phenyl)butyl)amino)-1-hydroxyethyl)benzene-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29NO4/c27-23-14-11-21(16-24(23)28)25(29)17-26-15-5-4-6-19-9-12-22(13-10-19)30-18-20-7-2-1-3-8-20/h1-3,7-14,16,25-29H,4-6,15,17-18H2/t25-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H](CNCCCCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)c3ccc(O)c(O)c3 |
| IUPAC-namn | 4-[(1R)-1-hydroxy-2-[4-(4-phenylmethoxyphenyl)butylamino]ethyl]benzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.5 |
| Formel vikt | 407.2097 |