missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide, Mikromol™
Beskrivning
4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide |
| CAS | 2731709-15-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H23 N O2 . Br H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO2.BrH/c1-5-10-8-11(6-7-12(10)16)13(17)9-15-14(2,3)4;/h6-8,13,15-17H,5,9H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Br.CCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol;hydrobromide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?