Läs mer
4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Mikromol™
Beskrivning
4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol |
| CAS | 949095-98-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Bromobenzhydrol, Duloxetine Hydrochloride Imp. C (EP), Duloxetine Imp. C (EP), 1-Naphthalenol, 4-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol, Para-Naphthol duloxetine, 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Duloxetine Hydrochloride Impurity C, Duloxetine Impurity C |
| LEDER | CNCCC(c1cccs1)c2ccc(O)c3ccccc23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.42 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |