missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol, Mikromol™

Produktkod. 30462526
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462526 4 x 25 mg
30052447 25 mg
30051356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0381.0800254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol
CAS 132183-64-3
Analyt- eller komponentnamn 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H21 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol, Salbutamol Impurity H
InChI formel InChI=1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1cc(CCNC(C)(C)C)ccc1O
IUPAC-namn 4-[2-(tert-butylamino)ethyl]-2-methylphenol
Molekylvikt (g/mol) 207.31
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 207.1623 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.