Läs mer
4-[2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 111429-90-4 |
| Molekylformel | C15H15NO6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-[2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutyric Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO6/c1-21-13(18)8-10(17)9-22-7-6-16-14(19)11-4-2-3-5-12(11)15(16)20/h2-5H,6-9H2,1H3 |
| LEDER | O=C1N(CCOCC(CC(OC)=O)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| IUPAC-namn | methyl 4-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethoxy)-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.28 |
| Formel vikt | 305.09 |