Läs mer
[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]oxirane-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((4-((2-(1-Methylethoxy)ethoxy)methyl)phenoxy)methyl)oxirane-d5 |
| CAS | 1215808-65-3 |
| Molekylformel | C15H17D5O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]oxirane-d5[[4-[[2-Isopropoxyethoxy]methyl]phenoxy]methyl]oxirane-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O4/c1-12(2)17-8-7-16-9-13-3-5-14(6-4-13)18-10-15-11-19-15/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3/i10D2,11D2,15D |
| LEDER | [2H]C([2H])(Oc1ccc(COCCOC(C)C)cc1)C2([2H])OC2([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3-trideuterio-3-[dideuterio-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.36 |
| Formel vikt | 271.1832 |