missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]oxirane, TRC

Produktkod. 30133288
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133288 250 mg
30012372 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM304765250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66722-57-4
Molekylformel C15 H22 O4
Molekylvikt (g/mol) 266.33
Synonym 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
IUPAC-namn 2-[[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane
LEDER CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CO2)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22O4/c1-12(2)17-8-7-16-9-13-3-5-14(6-4-13)18-10-15-11-19-15/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3
Formel vikt 266.1518
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.