Läs mer
4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]-benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]-benzenemethanol |
| CAS | 223251-13-6 |
| Molekylformel | C14H21NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c16-12-13-4-6-14(7-5-13)17-11-10-15-8-2-1-3-9-15/h4-7,16H,1-3,8-12H2 |
| LEDER | OCc1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.32 |
| Formel vikt | 235.1572 |