Läs mer
4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 84449-80-9 |
| Molekylformel | C14 H19 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid','4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-','hydrochloride (1:1), Benzoic acid','4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-','hydrochloride (9CI), 4-(2-Piperidinoethoxy)benzoic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3.ClH/c16-14(17)12-4-6-13(7-5-12)18-11-10-15-8-2-1-3-9-15;/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,16,17);1H |
| LEDER | Cl.OC(=O)c1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-piperidin-1-ylethoxy)benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.77 |
| Formel vikt | 285.1132 |