Läs mer
4-(2,2,3-Trimethylcyclopentyl)butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,2,3-Trimethylcyclopentyl)butanoic Acid |
| CAS | 957136-80-0 |
| Molekylformel | C12H22O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2,2,3-Trimethylcyclopentanebutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-9-7-8-10(12(9,2)3)5-4-6-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC1CCC(CCCC(=O)O)C1(C)C |
| IUPAC-namn | 4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.3 |
| Formel vikt | 198.162 |