Läs mer
4-[[2-[2-[(6-Chlorohexyl)oxy]ethoxy]ethyl]amino]-4-oxo-butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((2-(2-((6-Chlorohexyl)oxy)ethoxy)ethyl)amino)-4-oxo-butanoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26ClNO5/c15-7-3-1-2-4-9-20-11-12-21-10-8-16-13(17)5-6-14(18)19/h1-12H2,(H,16,17)(H,18,19) |
| Formel vikt | 323.15 |