missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Mikromol™

Produktkod. 17947294
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17947294 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17947294 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1301.170025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
CAS 137281-39-1
Analyt- eller komponentnamn 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Pemetrexed acid
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O3/c16-15-18-12-11(13(20)19-15)10(7-17-12)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14(21)22/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,21,22)(H4,16,17,18,19,20)
LEDER NC1=Nc2[nH]cc(CCc3ccc(cc3)C(=O)O)c2C(=O)N1
IUPAC-namn 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 298.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 298.1066 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.