Läs mer
4-[2,2-Dichloro-1-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol C 2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl2O2/c15-14(16)13(9-1-5-11(17)6-2-9)10-3-7-12(18)8-4-10/h1-8,17-18H |
| Formel vikt | 280.0058 |