Läs mer
4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimetoxi-2(1H)-isoquinolinyl)etyl]bensenamin, TRC
Produktkod. 30375300
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30375300 10 mg
1 options
Produktkod. 30375300 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44907010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]be
CAS 82925-02-8
Molekylformel C19 H24 N2 O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3
LEDER COc1cc2CCN(CCc3ccc(N)cc3)Cc2cc1OC
IUPAC-namn 4-[2-(6,7-dimetoxi-3,4-dihydro-1H-isokinolin-2-yl)etyl]anilin.
Molekylvikt (g/mol) 312.41
Formel vikt 312.1838