missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl]-1,2,4-triazolindine-3,5-dione, TRC

Produktkod. 30371837
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371837 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30371837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45266510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl]-1,2,4-triazolindine-3,5-dione
CAS 132788-54-6
Molekylformel C29 H32 O6
Kvantitet 10 mg
Synonym 1,2,4-Triazoline-3,5-Dione Derivative 2
InChI formel InChI=1S/C29H32O6/c1-28(2)34-25-23(33-27(31-3)24(30)26(25)35-28)19-32-29(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23-27,30H,19H2,1-3H3/t23?,24?,25-,26?,27+/m0/s1
LEDER CO[C@@H]1OC(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H]5OC(C)(C)OC5C1O
IUPAC-namn (3aS,6R)-6-methoxy-2,2-dimethyl-4-(trityloxymethyl)-4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 476.561
Formel vikt 476.22
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.