Läs mer
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30368494
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30368494 5 mg
1 options
Produktkod. 30368494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD3964805MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid Methyl Ester
CAS 253597-20-5
Molekylformel C15 H15 Cl2 N O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, H 168/79
InChI formel InChI=1S/C15H15Cl2NO2/c1-8-7-11(10-5-4-6-12(16)14(10)17)13(9(2)18-8)15(19)20-3/h4-7,11,18H,1-3H3
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=CC1c2cccc(Cl)c2Cl)C
IUPAC-namn methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 312.191
Formel vikt 311.048