Läs mer
4-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)-4-oxobutansyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10592272
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10592272 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10079061 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10592272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12838DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 54557-81-2
Molekylformel C12H12O5
Molekylvikt (g/mol) 236.223
MDL-nummer MFCD00168683
InChI-nyckel LMDXEMFSAHAGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-4-oxo-butyric acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-ethylenedioxy phenyl-4-oxobutyric acid, 4-2,3-dihydro-1,4,benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-7-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl butyric acid, 4-2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, maybridge1_001974, regid_for_cid_2758835
PubChem CID 2758835
IUPAC-namn 4-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)-4-oxobutansyra
LEDER C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutanoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236.22
Procent renhet 97%