missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol, Mikromol™

Produktkod. 30049702
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049702 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049702 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0440.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol
CAS 949293-84-9
Analyt- eller komponentnamn 4-(2,3-Epoxypropoxy)-1,2,5-thiadiazol
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C5 H6 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-(2-Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazole
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-5(7-10-6-1)9-3-4-2-8-4/h1,4H,2-3H2
LEDER C(Oc1cnsn1)C2CO2
IUPAC-namn 3-(oxiran-2-ylmethoxy)-1,2,5-thiadiazole
Molekylvikt (g/mol) 158.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 158.015 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.