missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2,3-Epoxypropoxy)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,3-Epoxypropoxy)benzaldehyde |
| CAS | 14697-49-5 |
| Molekylformel | C10 H10 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | p-(2,3-Epoxypropoxy)-benzaldehyde, 4-(2,3-Epoxypropoxy)benzaldehydep-(Glycidyloxy)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)12-6-10-7-13-10/h1-5,10H,6-7H2 |
| LEDER | O=Cc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.185 |
| Formel vikt | 178.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?