Läs mer
4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, Mikromol™
Beskrivning
4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole |
| CAS | 51997-51-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H13 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, USP Carvedilol Related Compound D, 4-Carbazolylglycidic ether, SKF-106024, Carvedilol Related Compound D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2 |
| LEDER | C(Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C4CO4 |
| IUPAC-namn | 4-(oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazole |
| Visa mer |