Läs mer
4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, TRC
Produktkod. 30138552
Change view
Kvantitet:
100 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138552 10 g
30133076 25 g
17993375 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58925010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51997-51-4
Molekylformel C15 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 239.27
Synonym 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole
IUPAC-namn 4-(oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazole
LEDER C(Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C4CO4
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2
Formel vikt 239.0946
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.