Läs mer
4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c12-11(13)5-8-1-3-9(4-2-8)14-6-10-7-15-10/h1-4,10H,5-7H2,(H2,12,13) |
| Formel vikt | 207.0895 |
| Procent renhet | >95% |