Läs mer
[4-[2-[[(3-Etyl-2,5-dihydro-4-metyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amino]etyl]fenyl]sulfonyl]karbaminsyra-etylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl ([4-[2-([(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino)ethyl]phenyl]sulphonyl)carbamate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19H25N3O6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, 4-[2-[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrrolin-1-yl)carboxamido]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25N3O6S/c1-4-16-13(3)12-22(17(16)23)18(24)20-11-10-14-6-8-15(9-7-14)29(26,27)21-19(25)28-5-2/h6-9H,4-5,10-12H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25) |
| Formel vikt | 423.1464 |
| Procent renhet | >95% |