Läs mer
[4-[2-[[(3-Etyl-2,5-dihydro-4-metyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amino]etyl]fenyl]sulfonyl]karbaminsyra-etylester, TRC
Produktkod. 17991475
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991475 10 mg
17932785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17991475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91654010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 318515-70-7
Molekylvikt (g/mol) 423.48
IUPAC-namn etyl N-[4-[2-[(4-etyl-3-metyl-5-oxo-2H-pyrrol-1-karbonyl)amino]etyl]fenyl]sulfonylkarbamat
LEDER CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)N2CC(=C(CC)C2=O)C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl ([4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino)ethyl]phenyl]sulphonyl)carbamate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H25 N3 O6 S
Kvantitet 10 mg
Synonym Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C19H25N3O6S/c1-4-16-13(3)12-22(17(16)23)18(24)20-11-10-14-6-8-15(9-7-14)29(26,27)21-19(25)28-5-2/h6-9H,4-5,10-12H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)
Formel vikt 423.1464
Procent renhet >95%