Läs mer
4-[2-[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrrolin-1-yl)carboxamido]ethyl]benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glimepiride Sulfonamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O4S/c1-3-14-11(2)10-19(15(14)20)16(21)18-9-8-12-4-6-13(7-5-12)24(17,22)23/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,21)(H2,17,22,23) |
| Formel vikt | 351.1253 |
| Procent renhet | >95% |