Läs mer
4-[2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluormetyl)fenyl]morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10396324
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10396324
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC57839DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 906352-77-0
Molekylformel C17H23BF3NO3
Molekylvikt (g/mol) 357.18
MDL-nummer MFCD09064984
InChI-nyckel FGPWVOFEKZVCDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 2-morpholino-5-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 24229575
IUPAC-namn 4-[2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluormetyl)fenyl]morfolin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 357.18
Procent renhet 97%