Läs mer
4-[2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluormetyl)fenyl]morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11366805
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11366805 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10396324 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366805 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57839CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 906352-77-0
Molekylformel C17H23BF3NO3
Molekylvikt (g/mol) 357.18
MDL-nummer MFCD09064984
InChI-nyckel FGPWVOFEKZVCDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 2-morpholino-5-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 24229575
IUPAC-namn 4-[2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluormetyl)fenyl]morfolin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 357.18
Procent renhet 97%