Läs mer
4-[2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensyl]morfolin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11330667
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11330667 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 11330667 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48639CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine
CAS 876316-33-5
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C17H26BNO3
MDL-nummer MFCD07781208
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 2-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 2-4-morpholinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, amtb374, 2-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester
InChI-nyckel WCNXVDLZTGODQW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1CN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-[[2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metyl]morfolin
Molekylvikt (g/mol) 303.21
PubChem CID 16414146
Formel vikt 303.21
Procent renhet 95%