Läs mer
4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)benzene-1,2-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)benzene-1,2-diol |
| CAS | 1139-46-4 |
| Molekylformel | C14 H22 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-14(4,5)10-6-7-11(15)12(16)8-10/h6-8,15-16H,9H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)benzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.32 |
| Formel vikt | 222.162 |