missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[2-(4-Klorobutyliden)hydrazinyl]-N-metenenmetansulfonamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(4-Chlorobutylidene)hydrazinyl]-N-methylbenzenemethanesulfonamide |
| CAS | 88918-68-7 |
| Molekylformel | C12 H18 Cl N3 O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzenemethanesulfonamide, 4-[2-(4-chlorobutylidene)hydrazinyl]-N-methyl-, Benzenemethanesulfonamide, 4-[(4-chlorobutylidene)hydrazino]-N-methyl- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClN3O2S/c1-14-19(17,18)10-11-4-6-12(7-5-11)16-15-9-3-2-8-13/h4-7,9,14,16H,2-3,8,10H2,1H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)Cc1ccc(NN=CCCCCl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-[2-(4-klorutyliden)hydrazinyl]fenyl]-N-metanmetansulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.81 |
| Formel vikt | 303.0808 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?