missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(2,4-Diaminophenyl)-3-morpholinone, TRC

Produktkod. 30362756
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362756 50 mg
30355466 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30362756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41661050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 482308-13-4
Molekylformel C10H13N3O2
Molekylvikt (g/mol) 207.23
LEDER Nc1ccc(N2CCOCC2=O)c(N)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(2,4-Diaminophenyl)-3-morpholinone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2/c11-7-1-2-9(8(12)5-7)13-3-4-15-6-10(13)14/h1-2,5H,3-4,6,11-12H2
Formel vikt 207.1008
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.