missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoic Acid (4-Amino-N10-methylpteroic Acid; APA), Mikromol™
Beskrivning
4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoic Acid (4-Amino-N10-methylpteroic Acid; APA)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DAMPA |
| CAS | 19741-14-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | DAMPA |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 N7 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]-, Benzoic acid, p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]- (6CI,8CI), 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic acid, 2,4-Diamino-N10-methylpteroic acid, 4-Amino-4-deoxy-10-methylpteroic acid, 4-Amino-4-deoxy-N10-methylpteroic acid, 4-Amino-4-deoxy-N10-methylpteroic acid, 4-Deoxy-4-amino-N10-methylpteroic acid, 4-[N-[(2,4-Diaminopyrimido[4,5-b]pyrazin-6-yl)methyl]-N-methylamino]benzoic acid, NSC 131463, NSC 133723, p-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic acid, 4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoic Acid, 4-Amino-N10-methylpteroic Acid, APA |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21) |
| LEDER | CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?