Läs mer
4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline |
| CAS | 125138-50-3 |
| Molekylformel | C13H11Cl2NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-17-12-7-13(11(15)6-10(12)14)18-9-4-2-8(16)3-5-9/h2-7H,16H2,1H3 |
| LEDER | ClC1=C(OC2=CC=C(N)C=C2)C=C(OC)C(Cl)=C1 |
| IUPAC-namn | 4-(2,4-dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.14 |
| Formel vikt | 283.02 |