Läs mer
4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline, TRC
Produktkod. 30383603
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30383603 250 mg
1 options
Produktkod. 30383603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD435075250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline
CAS 125138-50-3
Molekylformel C13H11Cl2NO2
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)benzenamine
InChI formel InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-17-12-7-13(11(15)6-10(12)14)18-9-4-2-8(16)3-5-9/h2-7H,16H2,1H3
LEDER ClC1=C(OC2=CC=C(N)C=C2)C=C(OC)C(Cl)=C1
IUPAC-namn 4-(2,4-dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline
Molekylvikt (g/mol) 284.14
Formel vikt 283.02