missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(dimethylamino)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(dimethylamino)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile Dimer |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C46H44Cl4N8O6/c1-52-38-26-54-35-21-44(42(62-5)17-29(35)46(38)56-37-23-40(60-3)33(50)19-31(37)48)64-15-7-9-58-12-10-57(11-13-58)8-6-14-63-43-20-34-28(16-41(43)61-4)45(27(24-51)25-53-34)55-36-22-39(59-2)32(49)18-30(36)47/h16-23,25-26H,6-15H2,2-5H3,(H,53,55)(H,54,56) |
| Formel vikt | 944.2138 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?