missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2,4-diklorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 886361-05-3 |
| Molekylformel | C12H7Cl2NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl2NO3/c13-7-1-2-8(9(14)4-7)11(16)6-3-10(12(17)18)15-5-6/h1-5,15H,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.09 |
| Formel vikt | 282.9803 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?