missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SAMARIUM OXIDE 99.99% 100 G

Brand:  Chempur 900119/100G

Encompass

SAMARIUM OXIDE 99.99% 100 G

Produktkod. 11385478

  • Logga in för priser / 100g

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Se alternativa produkter »

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.