Läs mer
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride, Mikromol™
Kvantitet:
25 mg
Beskrivning
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride |
| CAS | 106266-04-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H13 F2 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, (2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H |
| LEDER | Cl.Fc1ccc(C(=O)C2CCNCC2)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | (2,4-difluorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride |
| Visa mer |