Läs mer
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30387344
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387344 2 g
30384064 500 mg
30384885 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387344 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4457052G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106266-04-0
Molekylformel C12 H13 F2 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 261.6955
Synonym 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, (2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone hydrochloride
IUPAC-namn (2,4-difluorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride
LEDER Cl.Fc1ccc(C(=O)C2CCNCC2)c(F)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H
Formel vikt 261.0732