Läs mer
4-(2,4-difluorfenyl)-3-metyl-2(5H)-furanon, TRC
Produktkod. 30379183
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30379183 500 mg
1 options
Produktkod. 30379183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD445910500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone
CAS 102748-42-4
Molekylformel C11 H8 F2 O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8F2O2/c1-6-9(5-15-11(6)14)8-3-2-7(12)4-10(8)13/h2-4H,5H2,1H3
LEDER CC1=C(COC1=O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn 3-(2,4-difluorfenyl)-4-metyl-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 210.177
Formel vikt 210.049