Läs mer
4-[(2,4-dimetoxyfenyl)(Fmoc-amino)metyl]fenoxiättiksyra, 98+%
Produktkod. 15461706
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461706 1 g 1g
15471706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54874.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 126828-35-1 | C32H29NO7 | 539,584 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126828-35-1
Molekylformel C32H29NO7
Molekylvikt (g/mol) 539.584
MDL-nummer MFCD00153509
InChI-nyckel UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym rink amide linker, 4-2,4-dimethoxyphenyl fmoc-amino methyl phenoxyacetic acid, 2-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino 2,4-dimethoxyphenyl methyl phenoxy acetic acid, rink amide linker;, fmoc-knorr, knorr linker;, fmoc-knorr-linker, ambotzrl-1027, pubchem12817, acmc-20amr2
PubChem CID 2761459
IUPAC-namn 2-[4-[(2,4-dimetoxifenyl)-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)metyl]fenoxi]ättiksyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OCC(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid
Smältpunkt ∽180 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 539.58
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.