missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylpentan-2-yl]phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentane |
| CAS | 6807-17-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H22 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Phenol, 4,4'-(1,3-dimethylbutylidene)di- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)bis[phenol], 2,2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 2,2-Bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)bisphenol, Bis MIBK, BisP-MIBK, NSC 73727 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-13(2)12-18(3,14-4-8-16(19)9-5-14)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,13,19-20H,12H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentan-2-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.37 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?