Läs mer
4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzene Sulfonamide, TRC
Produktkod. 30006953
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006953 5 g
30003495 10 g
30006716 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006953 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3678955G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16673-34-0
Molekylformel C16 H17 Cl N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 368.84
Synonym 5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide, Glibenclamide Imp. A (EP)
IUPAC-namn 5-chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide
LEDER COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Formel vikt 368.0598
Procent renhet >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.