Läs mer
4-[[2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-2-oxoacetyl]amino]-3-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]-, ethyl ester, (1S,3R,4S)-cyclohexanecarboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((2-((5-Chloro-2-pyridinyl)amino)-2-oxoacetyl)amino)-3-(((4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo(5,4-c)pyridin-2-yl)carbonyl)amino)-, ethyl ester, (1S,3R,4S)-cyclohexanecarboxylic acid |
| CAS | 1093351-29-1 |
| Molekylformel | C24H29ClN6O5S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Edoxaban Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29ClN6O5S/c1-3-36-24(35)13-4-6-15(27-20(32)21(33)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(34)23-29-16-8-9-31(2)12-18(16)37-23/h5,7,11,13,15,17H,3-4,6,8-10,12H2,1-2H3,(H,27,32)(H,28,34)(H,26,30,33)/t13-,15-,17+/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H]1CC[C@H](NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)[C@@H](C1)NC(=O)c3nc4CCN(C)Cc4s3 |
| IUPAC-namn | ethyl (1S,3R,4S)-4-[[2-[(5-chloropyridin-2-yl)amino]-2-oxoacetyl]amino]-3-[(5-methyl-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-2-carbonyl)amino]cyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 549.04 |
| Formel vikt | 548.1609 |