Läs mer
4-(2,5-dimetyl-1-pyrrolyl)benzonitril, 98 %
Produktkod. 15487678
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487678 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15487678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61178.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119516-86-8 | C13H12N2 | 196,253 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119516-86-8
Molekylformel C13H12N2
Molekylvikt (g/mol) 196.253
InChI-nyckel FNDFKQYZEDOHRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 2,5-dimethyl-1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4'-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzonitrile, benzonitrile,4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 3787857
IUPAC-namn 4-(2,5-dimetylpyrrol-1-yl)bensonitril
LEDER CC1=CC=C(N1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 196.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.